Få mere at vide
6-Methylchromone hydrate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10545833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10545833 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10545833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 207511-19-1
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00209598
InChI nøgle HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylchromone hydrate, 6-methyl-4h-chromen-4-one hydrate, 6-methylchromen-4-one hydrate, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one-water 1/1
PubChem CID 16212708
SMIL CC1=CC=C2OC=CC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylchromone hydrate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 76.0°C to 78.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,5% naoh solution,,ethylacetate,alcohol
IUPAC navn 6-methylchromen-4-one;hydrate
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver