Få mere at vide
6-Methylchromone, 98%
Artikelnummer. 11431650
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431650 1 g 1g
11441650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27002.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38445-23-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38445-23-7
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.172
MDL nummer MFCD00218598
InChI nøgle HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylchromone, 6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methylchromone hydrate, chromone, 6-methyl, acmc-20aly0, 6-methyl-4h-chromen-4-one #, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methyl
PubChem CID 594810
IUPAC navn 6-methylchromen-4-on
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)OC=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylchromone
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 1 g
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%