Få mere at vide
6-Methylchromone-3-carbonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357399 5 g 5g
11347399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27825.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50743-18-5
Molekylær formel C11H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 185.18
MDL nummer MFCD00191962
InChI nøgle FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-6-methylchromone, 6-methylchromone-3-carbonitrile, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-methyl-4-oxo, 6-methyl-4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile, acmc-1at8c, 6-methylchromanone-3-carbonitrile, 6-methyl-4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4-oxo-6-methyl-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile
PubChem CID 688705
IUPAC navn 6-methyl-4-oxochromene-3-carbonitrile
SMIL CC1=CC=C2OC=C(C#N)C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylchromone-3-carbonitrile
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 185.19
Procent renhed 99%