Få mere at vide
6-Methylchroman-4-one, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30979685
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30979685 5 g -
30974539 10 g -
30975635 250 mg -
30978068 25 g 25g
30975252 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30979685 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD118295g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylchroman-4-one
CAS 39513-75-2
Molekylær formel C10H10O2
MDL nummer MFCD00024071
Mængde 5 g
SMIL O=C1CCOC2=C1C=C(C)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Procent renhed 95%