Få mere at vide
6-methylbenzoxazol, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10177933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10177933 10 g Glass bottle 10g
10104550 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10177933 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 293110100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10531-80-3
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00216937
InChI nøgle SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylbenzo d oxazole, 6-methylbenzoxazole, 6-methyl-benzooxazole, benzoxazole, 6-methyl
PubChem CID 2724969
IUPAC navn 6-methyl-1,3-benzoxazole
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)N=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylbenzoxazole
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Farve Amber
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5+%
Emballage Glass bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99.5+%
Fysisk form Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylbenzoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.