missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methylamino-7-methyl-5-nitroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylamino-7-methyl-5-nitroquinoline |
| CAS | 83407-41-4 |
| Molekylær formel | C11 H11 N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2/c1-7-6-9-8(4-3-5-13-9)11(14(15)16)10(7)12-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| SMIL | CNc1c(C)cc2ncccc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N,7-dimethyl-5-nitroquinolin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vægt | 217.0851 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?