missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methylamino-2-methylheptene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylamino-2-methylheptene |
| CAS | 503-01-5 |
| Molekylær formel | C9H19N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine, 2-Methyl-6-methylamino-2-heptene, Isomethepten, Isometheptene, Isonyl, Octanil, Octin, Octine, Octinum, Octon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3 |
| SMIL | CNC(C)CCC=C(C)C |
| IUPAC navn | N,6-dimethylhept-5-en-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.25 |
| Formel vægt | 141.1517 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?