Få mere at vide
6-Methyl Risperidone, TRC
Artikelnummer. 30475795
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30475795 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30475795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3263305MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl Risperidone
CAS 1346602-28-5
Molekylær formel C24 H29 F N4 O2
Mængde 5 mg
Synonym (6RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. E (EP), 6-Methyl Risperidone
InChI formel InChI=1S/C24H29FN4O2/c1-15-4-3-5-22-26-16(2)19(24(30)29(15)22)10-13-28-11-8-17(9-12-28)23-20-7-6-18(25)14-21(20)31-27-23/h6-7,14-15,17H,3-5,8-13H2,1-2H3
SMIL CC1CCCC2=NC(=C(CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45)C(=O)N12)C
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 424.51
Formel vægt 424.2275