Få mere at vide
6-Methyl Pergolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl Pergolide |
| CAS | 57202-76-3 |
| Molekylær formel | C17H22N2S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2S/c1-19-9-11(10-20-2)6-14-13-4-3-5-15-17(13)12(8-18-15)7-16(14)19/h3-5,8,11,14,16,18H,6-7,9-10H2,1-2H3/t11-,14-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CSC[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(C)C1 |
| IUPAC navn | (6aR,9R,10aR)-7-methyl-9-(methylsulfanylmethyl)-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.43 |
| Formel vægt | 286.1504 |