Få mere at vide
6-Methyl Nicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylnicotinic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 137.0477 |