Få mere at vide
6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 1346600-54-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-6-methyl-2-pyrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-16-9-13(18-10)14(19)17-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,17,19)(H2,15,20,21) |
| SMIL | O=C(NCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C=2N=C(C=NC2)C |
| IUPAC navn | 6-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Vis mere |