Få mere at vide
6-Methyl-hepten-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-hepten-2-one |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 126.1045 |