missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methyl Chrysene, TRC

Artikelnummer. 30472719
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472719 100 mg
30467355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265140100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1705-85-7
Molekylær formel C19 H14
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Synonym Chrysene, 6-methyl-, 6-Methylchrysene
IUPAC navn 6-methylchrysene
SMIL Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methylchrysene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
Formel vægt 242.1096
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.