Få mere at vide
6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinon, TRC
Artikelnummer. 30480522
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480522 250 mg
30474179 500 mg
30476342 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220110250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103980-68-3
Molekylær formel C8H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Synonym 6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone, 5-Propyl-6-methylpyrimidin-4-one
IUPAC navn 6-methyl-5-propylpyrimidin-4-ol
SMIL CCCc1c(C)ncnc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
Formel vægt 152.095