missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methyl-5-(phenylmethoxy)-3,4-pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-5-(phenylmethoxy)-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| CAS | 7442-23-1 |
| Molekylær formel | C15H13NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(Benzyloxy)-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-13(21-8-10-5-3-2-4-6-10)12(15(19)20)11(7-16-9)14(17)18/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMIL | Cc1ncc(C(=O)O)c(C(=O)O)c1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 6-methyl-5-phenylmethoxypyridine-3,4-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vægt | 287.0794 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?