Få mere at vide
6-Methyl-5-hepten-2-one, 98%
Artikelnummer. 11394639
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394639 25 g 25g
11450953 100 g 100g
11460953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13335.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-93-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
6-Methyl-hepten-2-on anvendes i syntesen af thyrsiferyl 23-acetat, som virker som en anti-leukæmisk inducer af apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methyl-hepten-2-on anvendes i syntesen af thyrsiferyl 23-acetat, som virker som en anti-leukæmisk inducer af apoptose.
Opløselighed
Opløselig i methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-93-0
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.20
MDL nummer MFCD00008905
InChI nøgle UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-one, sulcatone, methylheptenone, 5-hepten-2-one, 6-methyl, 2-methyl-2-hepten-6-one, methyl heptenone, 6-methyl-5-heptene-2-one, heptenone, methyl, 2-methyl-6-oxo-2-heptene, 2-oxo-6-methylhept-5-ene
PubChem CID 9862
ChEBI CHEBI:16310
IUPAC navn 6-methylhept-5-en-2-on
SMIL CC(C)=CCCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-5-hepten-2-one
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.855
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 56°C (133°F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1741705
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and chloroform.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-5-hepten-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-5-hepten-2-one