Få mere at vide
6-Methyl-5-hepten-2-one-1,1,1,3,3-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-5-hepten-2-one-1,1,1,3,3-d5 |
| CAS | 55320-91-7 |
| Molekylær formel | C8 D5 H9 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3/i3D3,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC=C(C)C |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-6-methylhept-5-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.227 |
| Formel vægt | 131.136 |