Få mere at vide
(+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 98%
Artikelnummer. 11387266
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387266 5 g 5g
11397266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09181.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1569-60-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
(± )-6-Methyl-5-hepten-2-ol er en forbindelse, der anvendes til syntese af aggregeringsferomoner fra ambrosiabillen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter og insekttiltrækningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol er en forbindelse, der anvendes til syntese af aggregeringsferomoner fra ambrosiabillen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter og insekttiltrækningsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1569-60-4
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00004561
InChI nøgle OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
IUPAC navn 6-methylhept-5-en-2-ol
SMIL CC(CCC=C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Tæthed 0.84
Kogepunkt 78°C to 80°C (15 mmHg)
Flammepunkt 67°C (152°F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 5 g
Beilstein 1720073
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform. Not miscible with water.
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%