Få mere at vide
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridon, 97%
Artikelnummer. 11335787
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335787 1 g 1g
11420590 0.25 g 0.25g
11325787 5 g 5g
11345787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11335787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043467.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 22123-19-9 | C7H6F3NO | 177,126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22123-19-9
Molekylær formel C7H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 177.126
MDL nummer MFCD00042479
InChI nøgle CDRMKCNOGIBXOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone, 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone,6-methyl-4-trifluoromethyl, 2-hydroxy-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, acmc-1cb5l
PubChem CID 2782992
IUPAC navn 6-methyl-4-(trifluormethyl)-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC(=CC(=O)N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-4-trifluoromethyl-2 (1H)-pyridone
Smeltepunkt 129 °C til 130 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 177.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver