missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methyl-4-phenylchroman-2-one, Mikromol™

Artikelnummer. 30457766
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457766 4 x 25 mg
30051226 100 mg
30050386 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0900.0400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Methyl-4-phenylchroman-2-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
CAS 40546-94-9
Analyt- eller komponentnavne 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-, Hydrocoumarin, 6-methyl-4-phenyl- (6CI,7CI), 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
InChI formel InChI=1S/C16H14O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13H,10H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1
IUPAC navn 6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydrochromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 238.0994 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.