Få mere at vide
6-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 130064-09-4 |
| Molekylær formel | C11H9NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | Cc1ccc2NC(=CC(=O)c2c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 6-methyl-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vægt | 203.0582 |