Få mere at vide
6-Methyl-3-pyridoyl-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-3-pyridoyl-2-pyrrolidinone |
| CAS | 1076198-57-6 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 3-[(6-methyl-3-pyridinyl)carbonyl]-, 6-Methyl-3-pyridoyl-2-pyrrolidinone, 1-(6-Methylnicotinoyl)pyrrolidin-2-one, 3-(6-Methylnicotinoyl)pyrrolidin-2-one, 3-[(6-Methyl-3-pyridinyl)carbonyl]-2-pyrrolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-8-4-5-9(7-12-8)11(15)13-6-2-3-10(13)14/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cn1)C(=O)N2CCCC2=O |
| IUPAC navn | 1-(6-methylpyridine-3-carbonyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vægt | 204.0899 |