Få mere at vide
6-Methyl-3-pyridinol, TRC
Artikelnummer. 30484200
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30484200 1 g
1 options
Artikelnummer. 30484200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3282951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-3-pyridinol
CAS 1121-78-4
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 1 g
Synonym 6-Methyl-3-pyridol, 2-Methyl-5-hydroxypyridine, 2-Methyl-5-pyridinol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-picoline 6-Methyl-3-hydroxypyridine, 6-Methyl-3-pyridinol, NSC 27963
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)4-7-5/h2-4,8H,1H3
SMIL Cc1ccc(O)cn1
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528