Få mere at vide
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372169
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372169 5 g 5g
11362169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-19-5
Molekylær formel C12H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
MDL nummer MFCD03427105
InChI nøgle SZEGFLHUNYLAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one-4-yl-propionitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-2h-1 4-benzoxazin-3 4h-one, 3-6-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile,2,3-dihydro-6-methyl-3-oxo, 6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine-4-propionitrile, 3-2,3-dihydro-6-methyl-3-oxobenzo b 1,4 oxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanenitrile
PubChem CID 4524694
IUPAC navn 3-(6-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl)propanenitrile
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)OCC(=O)N2CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 5 g
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%