Få mere at vide
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon, 98%
Artikelnummer. 11431798
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431798 5 g 5g
11421798 1 g 1g
11364639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14471.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13327-27-0 | C5H6N2O | 110,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13327-27-0
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD00039720
InChI nøgle QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpyridazin-3 2h-one, 6-methyl-3 2h-pyridazinone, 6-methylpyridazin-3-ol, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one, 6-methyl-3-pyridazinone, 3-hydroxy-6-methylpyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-methyl, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 6me3oxopyridaz
PubChem CID 83346
IUPAC navn 3-methyl-lH-pyridazin-6-on
SMIL CC1=NNC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Smeltepunkt 143 °C til 145 °C
Mængde 5 g
Beilstein 109928
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%