Få mere at vide
6-Methyl-2-thiouracil, 98%
Artikelnummer. 11469116
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469116 250 g 250g
11459116 50 g 50g
11354719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17982.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-04-2 | C5H6N2OS | 142,18 g/mol
6-Methyl-2-thiouracil bruges hovedsageligt til kirurgisk forberedelse af mild hyperthyroidisme, skjoldbruskkirtelstorm, hyperthyroidisme og postoperativ behandling. Det bruges til behandling af hyperthyroidisme. Det bruges som et lægemiddel, som anvendes til at mindske dannelsen af lagret skjoldbruskkirtelhormon og thyroglobulin i skjoldbruskkirtlen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methyl-2-thiouracil bruges hovedsageligt til kirurgisk forberedelse af mild hyperthyroidisme, skjoldbruskkirtelstorm, hyperthyroidisme og postoperativ behandling. Det bruges til behandling af hyperthyroidisme. Det bruges som et lægemiddel, som anvendes til at mindske dannelsen af lagret skjoldbruskkirtelhormon og thyroglobulin i skjoldbruskkirtlen.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Lidt opløseligt i methanol, acetone, diethylether, vand, ammoniak og alkalihydroxider. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-04-2
Molekylær formel C5H6N2OS
Molekylvægt (g/mol) 142.18
MDL nummer MFCD00006040
InChI nøgle HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC navn 6-methyl-2-sulfanyliden-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-thiouracil
Smeltepunkt ∼329 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 115648
Merck Index 14,6128
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol. Let opløselig i methanol, acetone, diethylether, vand, ammoniak og alkalihydroxider. Uopløselig i benzen og kloroform.
Formel vægt 142.18
Procent renhed 98%