Få mere at vide
6-Methyl-2-thiouracil, 98%
Beskrivelse
6-Methyl-2-thiouracil bruges hovedsageligt til kirurgisk forberedelse af mild hyperthyroidisme, skjoldbruskkirtelstorm, hyperthyroidisme og postoperativ behandling. Det bruges til behandling af hyperthyroidisme. Det bruges som et lægemiddel, som anvendes til at mindske dannelsen af lagret skjoldbruskkirtelhormon og thyroglobulin i skjoldbruskkirtlen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Methyl-2-thiouracil bruges hovedsageligt til kirurgisk forberedelse af mild hyperthyroidisme, skjoldbruskkirtelstorm, hyperthyroidisme og postoperativ behandling. Det bruges til behandling af hyperthyroidisme. Det bruges som et lægemiddel, som anvendes til at mindske dannelsen af lagret skjoldbruskkirtelhormon og thyroglobulin i skjoldbruskkirtlen.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Lidt opløseligt i methanol, acetone, diethylether, vand, ammoniak og alkalihydroxider. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-thiouracil |
| Smeltepunkt | ∼329°C (decomposition) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 115648 |
| Merck Index | 14,6128 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol,acetone,diethyl ether,water,ammonia and alkali hydroxides. Insoluble in benzene and chloroform. |
| Formel vægt | 142.18 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 6-Methyl-2-thiouracil
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methylthiouracil