Få mere at vide
6-methyl-2-thiouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354719
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11354719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17982.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-04-2 | C5H6N2OS | 142.18 g/mol
6-Methyl-2-thiouracil bruges hovedsageligt til kirurgisk forberedelse af mild hyperthyroidisme, skjoldbruskkirtelstorm, hyperthyroidisme og postoperativ behandling. Det bruges til behandling af hyperthyroidisme. Det bruges som et lægemiddel, som anvendes til at mindske dannelsen af lagret skjoldbruskkirtelhormon og thyroglobulin i skjoldbruskkirtlen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methyl-2-thiouracil bruges hovedsageligt til kirurgisk forberedelse af mild hyperthyroidisme, skjoldbruskkirtelstorm, hyperthyroidisme og postoperativ behandling. Det bruges til behandling af hyperthyroidisme. Det bruges som et lægemiddel, som anvendes til at mindske dannelsen af lagret skjoldbruskkirtelhormon og thyroglobulin i skjoldbruskkirtlen.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Lidt opløseligt i methanol, acetone, diethylether, vand, ammoniak og alkalihydroxider. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-04-2
Molekylær formel C5H6N2OS
Molekylvægt (g/mol) 142.18
MDL nummer MFCD00006040
InChI nøgle HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC navn 6-methyl-2-sulfanyliden-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-thiouracil
Smeltepunkt ∼329°C (decomposition)
Mængde 1 kg
Beilstein 115648
Merck Index 14,6128
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol,acetone,diethyl ether,water,ammonia and alkali hydroxides. Insoluble in benzene and chloroform.
Formel vægt 142.18
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-2-thiouracil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methylthiouracil