Få mere at vide
6-Methyl-2-pyridylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435355
Mængde:
50 mL
Emballage:
ChemSeal™ bottles
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 15435355
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58354.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-pyridylzinc bromide
CAS 308795-98-4
Farve Black to Yellow
Tæthed 0.996 g/mL
Emballage ChemSeal™ bottles
Molekylær formel C6H6BrNZn
MDL nummer MFCD01311462
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 6-methylpyridin-2-ide bromide
InChI nøgle JSTYQZIXEXOPBT-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=N[C-]=CC=C1.[Zn+2].[Br-]
IUPAC navn zinc;6-methyl-2H-pyridin-2-ide;bromide
Molekylvægt (g/mol) 237.405
PubChem CID 57377043
Formel vægt 237.4
Fysisk form Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado