Få mere at vide
6-Methyl-2-pyridinemethanol, 98%
Artikelnummer. 11326899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326899 25 g 25g
11306899 1 g 1g
11316899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26794.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1122-71-0 | C7H9NO | 123,16 g/mol
Bruges som primær og sekundær mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bruges som primær og sekundær mellemliggende.
Opløselighed
Lavt opløseligt i vand, højopløseligt i ethanol, eddikesyre. Opløselig i benzen, toluen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler. Opbevares under en inaktiv atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-71-0
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00023520
InChI nøgle JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
PubChem CID 70736
IUPAC navn (6-methylpyridin-2-yl)methanol
SMIL CC1=CC=CC(CO)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Kogepunkt 105 °C til 108 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Lavopløselig i vand, høj opløselig i ethanol, eddikesyre. Opløseligt i benzen, toluen.
Formel vægt 123.15
Procent renhed 98%