Få mere at vide
6-Methyl-2-pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316899 5 g 5g
11306899 1 g 1g
11326899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26794.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-71-0 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Bruges som primær og sekundær mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bruges som primær og sekundær mellemliggende.
Opløselighed
Lavt opløseligt i vand, højopløseligt i ethanol, eddikesyre. Opløselig i benzen, toluen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler. Opbevares under en inaktiv atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-71-0
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00023520
InChI nøgle JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
PubChem CID 70736
IUPAC navn (6-methylpyridin-2-yl)methanol
SMIL CC1=CC=CC(CO)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Kogepunkt 105°C to 108°C (12 mmHg)
Flammepunkt 109°C (228°F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Low soluble in water,high soluble in ethanol,acetic acid. Soluble in benzene,toluene.
Formel vægt 123.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methyl-2-pyridylmethanol