missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[(6-Methyl-2-pyrazinyl)methyl]triphenyl-phosphonium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30469085
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469085 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3350035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [(6-Methyl-2-pyrazinyl)methyl]triphenyl-phosphonium Chloride
CAS 124163-75-3
Molekylær formel C24H22ClN2P
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H22N2P.ClH/c1-20-17-25-18-21(26-20)19-27(22-11-5-2-6-12-22,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24;/h2-18H,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].Cc1cncc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1
IUPAC navn (6-methylpyrazin-2-yl)methyl-triphenylphosphanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 404.87
Formel vægt 404.1209
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.