Få mere at vide
6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30966001
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30966001 1 g 1g
30959812 250 mg 250mg
30954335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30966001 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1097381g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one
CAS 29976-75-8
Molekylær formel C16H12O2
MDL nummer MFCD00017461
Mængde 1 g
SMIL O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=C1C=C(C)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Procent renhed 99%