missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 10176-79-1 |
| Molekylær formel | C13H11NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 6-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vægt | 229.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?