Få mere at vide
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridin-3-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 10176-79-1 |
| Molekylær formel | C13H11NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 6-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-pyridin-3-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vægt | 229.0739 |