missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide, Mikromol™

Artikelnummer. 30052662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052662 100 mg
30050784 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052662 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1539.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
CAS 80047-24-1
Analyt- eller komponentnavne 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [3,4'-Bipyridine]-5-carboxamide, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, Win 47338, Milrinone Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17)
SMIL CC1=C(C=C(C(=O)N)C(=O)N1)c2ccncc2
IUPAC navn 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 229.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 229.0851 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.