Få mere at vide
6-Methyl-2-heptanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-heptanone |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 128.1201 |