missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methyl-2-heptanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-heptanol |
| CAS | 4730-22-7 |
| Molekylær formel | C8H18O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-6-Methyl-2-heptanol, 1,5-Dimethyl-1-hexanol, 2-Hydroxy-6-methylheptane, 2-Methylheptan-6-ol, NSC 75858 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | OC(C)CCCC(C)C |
| IUPAC navn | 6-methylheptan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?