Få mere at vide
6-Methyl-2-heptanamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dimethylhexylamine |
| CAS | 543-82-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,5-Dimethylhexylamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H19 N |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CCCC(C)N |
| IUPAC navn | 6-methylheptan-2-amine |
| Vis mere |