Få mere at vide
6-Methyl-2-heptanamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322602
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322602 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322602 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12727650AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dimethylhexylamine
CAS 543-82-8
Analyt- eller komponentnavne 1,5-Dimethylhexylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H19 N
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
SMIL CC(C)CCCC(C)N
IUPAC navn 6-methylheptan-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 129.1517 g/mol