Få mere at vide
6-Methyl-2,7-nonanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2,7-nonanediol |
| CAS | 1865076-81-8 |
| Molekylær formel | C10H22O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,7-Nonanediol, 6-methyl- (ACI), 6-Methyl-2,7-nonanediol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O2/c1-4-10(12)8(2)6-5-7-9(3)11/h8-12H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | OC(C)CCCC(C)C(O)CC |
| IUPAC navn | 6-methylnonane-2,7-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.28 |
| Formel vægt | 174.162 |