Få mere at vide
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vægt | 222.1157 |