Få mere at vide
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, Mikromol™
Beskrivelse
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 88965-00-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Imidazo[1,2-a]pyridine, 6-methyl-2-(4-methylphenyl)-, 2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2cn3cc(C)ccc3n2 |
| Vis mere |