Få mere at vide
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile |
| CAS | 768398-03-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H15 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N3/c1-12-3-6-14(7-4-12)17-15(9-10-18)20-11-13(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,11H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC#N |
| IUPAC navn | 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetonitrile |
| Vis mere |