missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methyl-2-(4-methylphenyl)-Alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30471160
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471160 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM322060100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 388633-49-6
Molekylær formel C19H18N2O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O3/c1-4-24-19(23)18(22)17-16(14-8-5-12(2)6-9-14)20-15-10-7-13(3)11-21(15)17/h5-11H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
IUPAC navn ethyl 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-2-oxoacetate
Molekylvægt (g/mol) 322.36
Formel vægt 322.1317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.