missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)-Alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 388633-49-6 |
| Molekylær formel | C19H18N2O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-4-24-19(23)18(22)17-16(14-8-5-12(2)6-9-14)20-15-10-7-13(3)11-21(15)17/h5-11H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-2-oxoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.36 |
| Formel vægt | 322.1317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?