Få mere at vide
6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-on-hydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652265
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10652265 50 g 50g
10537893 1 g 1g
10492483 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06840EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7143-82-0
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD00039720
InChI nøgle QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpyridazin-3-ol hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one hydrate, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3-one hydrate, 3-methyl-1h-pyridazin-6-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h ;-one hydrate, 6-methyl-2-hydropyridazin-3-one, hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazine-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one-water 1/1
PubChem CID 2774632
SMIL CC1=NNC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 50 g
IUPAC navn 3-methyl-lH-pyridazin-6-on;hydrat
Formel vægt 128.14
Procent renhed 90%