missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methyl-2,3'-bipyridine, TRC

Artikelnummer. 30482451
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482451 100 mg
30465513 250 mg
30464541 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM296433100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 78210-78-3
Molekylær formel C11H10N2
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Synonym 6-Methyl-2,3'-bipyridine, 2-Methyl-6-(pyridin-3-yl)pyridine, 2-Methyl-6-pyridin-3-ylpyridine
SMIL Cc1cccc(n1)c2cccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2,3'-bipyridine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-9-4-2-6-11(13-9)10-5-3-7-12-8-10/h2-8H,1H3
Formel vægt 170.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.