Få mere at vide
6-Methyl-2,3'-bipyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2,3'-bipyridine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-9-4-2-6-11(13-9)10-5-3-7-12-8-10/h2-8H,1H3 |
| Formel vægt | 170.0844 |