Få mere at vide
6-Methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Artikelnummer. 30481541
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481541 50 mg
30475910 100 mg
30466075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22470050MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220327-29-7
Molekylær formel C16H17N
Molekylvægt (g/mol) 223.31
IUPAC navn 6-methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
SMIL Cc1ccc2C(NCCc2c1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N/c1-12-7-8-15-14(11-12)9-10-17-16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,16-17H,9-10H2,1H3
Formel vægt 223.1361