Få mere at vide
6-Methyl-1-octanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-1-octanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-3-9(2)7-5-4-6-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 144.1514 |